Learn More
rac-Pinocembrin, TRC
Código de producto. 30240861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240861 2.5 g 2.50 g
30240612 250 mg 250 miligramos
30240709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4684952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68745-38-0
Fórmula molecular C15 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 256.25
Sinónimo Flavanone, 5,7-dihydroxy- (7CI), 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (±)-5,7-Dihydroxyflavanone, (±)-Pinocembrin, NSC 43318, rac-Pinocembrin
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-fenil-2,3-dihidrocromeno-4-una
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinocembrin
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0736