Learn More
Clorhidrato de fenilefrina rac, TRC
Código de producto. 30421438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30421438 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30421438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3206351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Phenylephrine Hydrochloride
CAS 154-86-9
Fórmula molecular C9H14ClNO2
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzenemethanol','3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-','hydrochloride (1:1), Benzenemethanol','3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-','hydrochloride (9CI), Benzenemethanol','3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-','hydrochloride','(±)-, Benzyl alcohol','m-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-','hydrochloride','(±)- (8CI), (±)-Phenylephrine hydrochloride, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, DL-Phenylephrine hydrochloride, NSC 14029, RS-phenylephrine hydrochloride, rac-Phenylephrine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCC(O)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 203.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0713