Learn More
rac Fenilefrina-d3 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30417007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417007 2.5 mg 2.50 miligramo
30408915 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30417007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3206372.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2714485-34-2
Fórmula molecular C9H10D3NO2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 206.69
Sinónimo (±)-3-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol-d3 Hydrochloride,, (±)-m-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl Alcohol-d3 Hydrochloride, (±)-Phenylephrine Hydrochloride-d3, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol-d3 Hydrochloride, DL-Phenylephrine-d3 Hydrochloride, NSC 14029-d3
SMILES OC1=CC=CC(C(O)CNC([2H])([2H])[2H])=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Phenylephrine-d3 Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.09