Learn More
rac Maleato de Perhexilina, TRC
Código de producto. 30417169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417169 10 mg 10 miligramos
30428703 25 mg -
30411982 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28732010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6724-53-4
Fórmula molecular C19 H35 N . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 393.56
Sinónimo Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, maleate (1:1) (8CI), Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, maleate (7CI), 2-(2,2-Dicyclohexylethyl)piperidine maleate, Perhexilene maleate, Perhexiline maleate, Pexid
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 2-(2,2-diciclohexiletil)piperidina
SMILES OC(=O)\C=C/C(=O)O.C(C(C1CCCCC1)C2CCCCC2)C3CCCCN3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Perhexiline maleate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H35N.C4H4O4/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h16-20H,1-15H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.2879