Learn More
rac-Parconazol Oxalato, TRC
Código de producto. 30137621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137621 1 g 1 g
17991295 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1932701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68685-55-2
Fórmula molecular C17 H16 Cl2 N2 O3 . C2 H2 O4
Peso molecular (g/mol) 457.261
Sinónimo 1-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-[(2-propyn-1-yloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-imidazole Ethanedioate, cis-(±)-1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-[(2-propynyloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-imidazole, cis-1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-[(2-propynyloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-imidazole Ethanedioate;
Nombre IUPAC 1-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-4-(prop-2-inoximetil)-1,3-dioxolano-2-il]metil]imidazol; Ácido oxálico
SMILES OC(=O)C(=O)O.Clc1ccc(c(Cl)c1)[C@@]2(Cn3ccnc3)OC[C@H](COCC#C)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Parconazole Oxalate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16Cl2N2O3.C2H2O4/c1-2-7-22-9-14-10-23-17(24-14,11-21-6-5-20-12-21)15-4-3-13(18)8-16(15)19;3-1(4)2(5)6/h1,3-6,8,12,14H,7,9-11H2;(H,3,4)(H,5,6)/t14-,17-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.049