Learn More
rac Octopamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30133393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133393 5 g 5 g
30006906 50 mg 50 miligramos
30003878 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2397505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 770-05-8
Fórmula molecular C8 H11 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 189.64
Sinónimo Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-p-hydroxy-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Octopamine hydrochloride, (±)-p-Octopamaine hydrochloride, 2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol hydrochloride, 4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)phenol hydrochloride, DL-2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol hydrochloride, DL-Octopamine hydrochloride, Epirenor, NSC 108685, Norfen, Octopamine hydrochloride, dl-Octopamine hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(2-amino-1-hidroxietil)fenol; Cloruro
SMILES Cl.NCC(O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octopamine hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0557