Learn More
rac Octanoil Carnitina Cloruro, TRC
Código de producto. 30428595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428595 100 mg -
30416552 50 mg -
30426909 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO238000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14919-35-8
Fórmula molecular C14 H28 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 309.83
Nombre IUPAC (2-carboxi-2-octanoiloxietil)-trimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCC(=O)OC(C[N+](C)(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Octanoyl Carnitine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H27NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-13(16)19-12(14(17)18)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1707
Porcentaje de pureza >95%