Learn More
Fumarato de rac O-metiltolterodina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac O-Methyl Tolterodine Fumarate |
| CAS | 1240303-69-8 |
| Fórmula molecular | C27H37NO5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenylbenzenepropanamine (2E)-2-Butenedioate, N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine Fumarate, N-[3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropyl]diisopropylamine Fumarate, 2-[3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenyl-propyl]-4-methyl-methoxybenzene Fumarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H33NO.C4H4O4/c1-17(2)24(18(3)4)15-14-21(20-10-8-7-9-11-20)22-16-19(5)12-13-23(22)25-6;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-13,16-18,21H,14-15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)OC)C(CCN(C(C)C)C(C)C)C2=CC=CC=C2.C(=C/C(=O)O)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-but-2-enedioico; 3-(2-metoxi-5-metilfenil)-3-fenil-N,N-di(propan-2-il)propan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 455.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 455.2672 |