Learn More
rac O-Desmetil Venlafaxina Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30354471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354471 5 mg 5 miligramos
30349995 10 mg 10 miligramos
30353702 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2965255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1021933-98-1
Fórmula molecular C22 H33 N O8
Peso molecular (g/mol) 439.5
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R)-6-[4-[2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenoxi]-3,4,5-trihidroxióxano-2-ácido carboxílico
SMILES CN(C)CC(c1ccc(OC2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)C3(O)CCCCC3
Specifications
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl-(rac-venlafaxine) Glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H33NO8/c1-23(2)12-15(22(29)10-4-3-5-11-22)13-6-8-14(9-7-13)30-21-18(26)16(24)17(25)19(31-21)20(27)28/h6-9,15-19,21,24-26,29H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,27,28)/t15?,16-,17-,18+,19-,21?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.2206