Learn More
(Rac)-NSC305787 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
NSC305787 hydrochloride is an inhibitor of ezrin with a Kd of 5.85 μM, inhibits the phosphorylation of ezrin caused by PKCι with an IC50 of 8.3 μM, has antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Rac)-NSC305787 hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 53868-26-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H31Cl3N2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 8 mg/mL (16.60 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | OC(C1CCCCN1)C2=CC(C3(C[C@H](C4)C5)C[C@H]5C[C@H]4C3)=NC(C(Cl)=C6)=C2C=C6Cl.[H]Cl |
| Mostrar más |