Learn More
Clorhidrato de rac-norsertralina, LoGiCal
Código de producto. 30462897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462897 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462897 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0317.02
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norsertraline hydrochloride
CAS 91797-57-8
Nombres de analitos o componentes Norsertraline hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 Cl2 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.N[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Nombre IUPAC (1S,4S)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 328.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0348 g/mol