Learn More
rac-Norsertralina.HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30461666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461666 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461666 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMSRT1583HC1LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
rac-Norsertralina.HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norsertraline hydrochloride
CAS 91797-57-8
Nombres de analitos o componentes Norsertraline hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 Cl2 N . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.N[C@H]1 CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Nombre IUPAC (1 S,4 S)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 328.66
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0348 g/mol