Learn More
rac Norfenilefrina Hidrocloruro (Impureza de Fenilefrina A), TRC
Código de producto. 30133275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133275 100 mg 100 miligramos
17973995 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN825500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4779-94-6
Fórmula molecular C8 H11 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 189.64
Sinónimo (1RS)-2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-3-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-m-hydroxy-, hydrochloride (6CI,8CI), (±)-Norphenylephrine hydrochloride, (±)-m-Octopamine hydrochloride, 1-(m-Hydroxyphenyl)-2-aminoethanol hydrochloride, 2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol hydrochloride, Coritat, DL-m-Octopamine hydrochloride, Depot-Novadral, Energona, Esbuphon, Molycor R, NSC 100733, NSC 297582, Norfenefrin, Norfenefrine hydrochloride, Norphenephrine hydrochloride, Norphenylephrine hydrochloride, Novadral, Stagural, Tonolift, Vingsal, WV 569, Zondel, dl-Norfenefrine hydrochloride, m-Octopamine hydrochloride, α-(Aminomethyl)-m-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(2-amino-1-hidroxietil)fenol; Cloruro
SMILES Cl.NCC(O)c1cccc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfenefrine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0557
Porcentaje de pureza >95%