Learn More
rac Clorhidrato de normetanefrina-d3, TRC
Código de producto. 30421957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30421957 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN72150210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Normetanephrine-D3 Hydrochloride
CAS 1085333-97-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H3 H10 N O3 . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo (±)-Normetanephrine-D3 hydrochloride, rac Normetanephrine-d3 Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H/i5D2,8D;
SMILES Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])(O)c1ccc(O)c(OC)c1
Nombre IUPAC 4-(2-amino-1,2,2-trideuterio-1-hidroxietil)-2-metoxifenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 222.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0851
Porcentaje de pureza >95