Learn More
rac Clorhidrato de normetanefrina-d3, TRC
Código de producto. 30412695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30412695 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30412695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN7215021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Normetanephrine-D3 Hydrochloride
CAS 1085333-97-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H3 H10 N O3 . Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo (±)-Normetanephrine-D3 hydrochloride, rac Normetanephrine-d3 Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H/i5D2,8D;
SMILES Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])(O)c1ccc(O)c(OC)c1
Nombre IUPAC 4-(2-amino-1,2,2-trideuterio-1-hidroxietil)-2-metoxifenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 222.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0851
Porcentaje de pureza >95