Learn More
Thermo Scientific Chemicals rac-Norgestrel
Código de producto. 17211172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17211172 250 mg 250 miligramos
17201172 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211172 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465732500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6533-00-2
Fórmula molecular C21H28O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Norgestrel
Cantidad 250 mg
Punto de fusión 205,0°C a 207,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 312,45