Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Norgestrel |
| Cantidad | 1 g |
| Punto de fusión | 205,0°C a 207,0°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312,45 |
| Clave InChI | WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (1R,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-11a-ethyl-1-ethynyl-1-hydroxy-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one |
| Peso molecular (g/mol) | 312.45 |