Learn More
rac-norcotinina, LoGiCal
Código de producto. 30464024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464024 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464024 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0517.14
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-Norcotinine
CAS 17708-87-1
Nombres de analitos o componentes (RS)-Norcotinine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H10 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (RS)-Norcotinine, 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (+/-)-, Norcotinine, (+/-)- (8CI), (+/-)-Demethylcotinine, (+/-)-Norcotinine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1CCC(N1)c2cccnc2
Nombre IUPAC 5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 162.19
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0793 g/mol