Learn More
rac-Norcamphor, Mikromol™
Descripción
rac-Norcamphor
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norcamphor |
| CAS | 497-38-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Norcamphor |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H10 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Norbornanone (6CI,8CI), 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Oxonorbornane, NSC 66537, NSC 92359, Norcamphor, Racemic norcamphor, dl-Norcamphor, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (+/-)-2-Norbornanone, (+/-)-Norcamphor |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | O=C1CC2CCC1C2 |
| Nombre IUPAC | biciclo[2.2.1]heptan-3-ona |
| Mostrar más |