Learn More
Clorhidrato de láudanosina rac-Nor, TRC
Código de producto. 30138328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138328 250 mg 250 miligramos
30135875 1 g 1 g
30006236 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN710040250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6429-04-5
Fórmula molecular C20 H25 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 379.88
Sinónimo 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline Hydrochloride, (±)-N-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, Tetrahydropapaverine Hydrochloride;
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(CC2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Nor Laudanosine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-6,10-12,16,21H,7-9H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.155