Learn More
Clorhidrato de láudanosina rac-Nor, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | rac-Nor Laudanosine Hydrochloride |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-6,10-12,16,21H,7-9H2,1-4H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.155 |