Learn More
rac-Nicotine, TRC
Código de producto. 30009899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009899 100 mg 100 miligramos
30006497 500 mg 500 miligramos
30008204 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN412420100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22083-74-5
Fórmula molecular C10 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 162.23
Sinónimo Nicotine, racemic, (R,S)-Nicotine, 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, DL-Nicotine
Nombre IUPAC 3-(1-metilpirrolidina-2-il)piridina
SMILES CN1CCCC1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Nicotine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1157
Porcentaje de pureza >95%