Learn More
rac-nicotina-d4, TRC
Código de producto. 30472835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30472835 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN41242725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine-D4
CAS 350818-69-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H4 H10 N2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 5-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, rac-Nicotine-D4, racemic Nicotine-D4
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2C)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-metilpirrolidin-2-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 166.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1408
Porcentaje de pureza >95