Learn More
rac-Nicotina 1-Óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Nicotine 1-Oxide |
| CAS | 23113-16-8 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pyridine','3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','1-oxide, 3-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)pyridin-1-ium-1-olate, (±)-Nicotine 1-N-oxide, 3-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)pyridine 1-oxide, (2RS)-1-Methyl-2-(1-oxido-3-pyridinyl)pyrrolidine, Nicotine 1-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O/c1-11-6-3-5-10(11)9-4-2-7-12(13)8-9/h2,4,7-8,10H,3,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCC1c2ccc[n+]([O-])c2 |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1106 |