Learn More
rac-Nicotina-1,2',3',4',5',6'-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Nicotine-1,2',3',4',5',6'-13C6 |
| CAS | 1189715-49-8 |
| Fórmula molecular | 13C6 C4 H14 N2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | rac-Nicotine (2,2',3,4,5,6-13C6), DL-Nicotine (2,3,4,5,6,2'-13C6), (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl-2-13C)pyridine-2,3,4,5,6-13C5, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine-13C6, (±)-Nicotine-13C6, (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine-13C6, (R,S)-Nicotine-13C6, (±)-Nicotine-13C6, 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine-13C6, DL-Nicotine-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1 |
| SMILES | CN1CCC[13CH]1[13c]2[13cH][13cH][13cH]n[13cH]2 |
| Nombre IUPAC | 3-(1-metil(2^{13}C)azolidin-2-il)(2,3,4,5,6-^{13}C_{5})piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 168.1875 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.1358 |