Learn More
rac-Nicotina-1,2',3',4',5',6'-13C6, TRC
Código de producto. 30469545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469545 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30469545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4124261MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Nicotine-1,2',3',4',5',6'-13C6
CAS 1189715-49-8
Fórmula molecular 13C6 C4 H14 N2
Cantidad 1 mg
Sinónimo rac-Nicotine (2,2',3,4,5,6-13C6), DL-Nicotine (2,3,4,5,6,2'-13C6), (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl-2-13C)pyridine-2,3,4,5,6-13C5, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine-13C6, (±)-Nicotine-13C6, (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine-13C6, (R,S)-Nicotine-13C6, (±)-Nicotine-13C6, 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine-13C6, DL-Nicotine-13C6
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1
SMILES CN1CCC[13CH]1[13c]2[13cH][13cH][13cH]n[13cH]2
Nombre IUPAC 3-(1-metil(2^{13}C)azolidin-2-il)(2,3,4,5,6-^{13}C_{5})piridina
Peso molecular (g/mol) 168.1875
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.1358