Learn More
rac Nebivolol Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30137595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137595 10 mg 10 miligramos
30132616 100 mg 100 miligramos
17900755 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38790010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169293-50-9
Fórmula molecular C22 H25 F2 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 441.9
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI)
Nombre IUPAC 1-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-il)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromo-2-il)-2-hidroxietil]amino]etanol; Cloruro
SMILES Cl.OC(CNCC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)C3CCc4cc(F)ccc4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Nebivolol, Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.1518