Learn More
rac Nebivolol-d4 (mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Nebivolol-d4 (Major) |
| CAS | 1219407-55-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 2H4 H21 F2 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dideuterio-2-[[1,1-dideuterio-2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]-1-(6-fluorochroman-2-yl)ethanol, rac Nevibolol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2/i11D2,12D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(NC([2H])([2H])C(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)C(O)C3CCc4cc(F)ccc4O3 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuterio-2-[[1,1-dideuterio-2-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)-2-hidroxietil]amino]-1-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 409.46 |
| Mostrar más |