Learn More
rac Naringenin, TRC
Código de producto. 30133675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
500 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133675 500 g 500 g
17964335 1 g 1 g
17950515 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN378950500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67604-48-2
Fórmula molecular C15 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 272.25
Sinónimo rac-Naringenin, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (R,S)-Naringenin, (RS)-Naringenin, (±)-5,7,4'-Trihydroxyflavanone, (±)-Naringenin, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, 5,7,4'-Trihydroxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chroman-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, ST 057236, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidrocromos-4-ona
SMILES Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material omega-Benzoyloxyresacetophenone
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0685