Learn More
rac-Naproxen, TRC
Código de producto. 30012485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012485 25 g 25 g
30006899 1 g 1 g
30008654 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37752625G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23981-80-8
Fórmula molecular C14 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 230.26
Sinónimo rac-Naproxen, 6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (RS)-Naproxen, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)propionic acid, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (±)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propionic acid, 6-Methoxy-2-naphthyl-α-methylacetic acid, DL-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, DL-Naproxen, Racemic naproxen, α-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(6-metaxinaftalen-2-il)propanoico
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Naproxen
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0943