Learn More
rac-naproxeno, Mikromol™
Descripción
rac-naproxeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Naproxen |
| CAS | 23981-80-8 |
| Nombres de analitos o componentes | rac Naproxen |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | rac-Naproxen, 6-Methoxy-ÃŽ±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (RS)-Naproxen, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)propionic acid, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (±)-6-Methoxy-ÃŽ±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propionic acid, 6-Methoxy-2-naphthyl-ÃŽ±-methylacetic acid, DL-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, DL-Naproxen, Racemic naproxen, ÃŽ±-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico |
| Mostrar más |