Learn More
rac-naproxeno, LoGiCal
Código de producto. 30457606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457606 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457606 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0152.19
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Naproxen
CAS 23981-80-8
Nombres de analitos o componentes rac Naproxen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo rac-Naproxen, 6-Methoxy-α±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (RS)-Naproxen, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)propionic acid, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (±)-6-Methoxy-α±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propionic acid, 6-Methoxy-2-naphthyl-α±-methylacetic acid, DL-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, DL-Naproxen, Racemic naproxen, α±-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 230.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0943 g/mol