Learn More
rac naproxeno-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Naproxen (C-methyl-D3) |
| CAS | 958293-77-1 |
| Fórmula molecular | C14 2H3 H11 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Naphthaleneacetic acid','6-methoxy-α-(methyl-d3)-, rac-Naproxen-D3, rac-Naproxen (C-methyl-D3), [3-D3]-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,3-trideuterio-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 233.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1131 |