Learn More
rac-Naproxeno 2-Éster Propólico, TRC
Código de producto. 30470460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470460 250 mg -
30467607 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN377560250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68641-85-0
Fórmula molecular C17H20O3
Peso molecular (g/mol) 272.34
Sinónimo 6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic Acid 1-Methylethyl Ester
Nombre IUPAC Propan-2-Yl 2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoato
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Naproxen 2-Propyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O3/c1-11(2)20-17(18)12(3)13-5-6-15-10-16(19-4)8-7-14(15)9-13/h5-12H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1412