Learn More
rac N-terc-butoxicarbonil viloxazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac N-tert-Butoxycarbonyl Viloxazine |
| CAS | 1330189-29-1 |
| Fórmula molecular | C18H27NO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (+/-)-2-N-tert-Butoxycarbonyl-(o-ethoxyphenoxymethyl)morpholine, N-tert-Butoxycarbonyl Catatrol, N-tert-Butoxycarbonyl Vicilan, N-tert-Butoxycarbonyl Viloxazin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27NO5/c1-5-21-15-8-6-7-9-16(15)23-13-14-12-19(10-11-22-14)17(20)24-18(2,3)4/h6-9,14H,5,10-13H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOc1ccccc1OCC2CN(CCO2)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-etoxifenoxi)metil]morfolina-4-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 337.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1889 |