Learn More
rac N,O-Didesmetil Venlafaxina, TRC
Código de producto. 30138661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138661 50 mg 50 miligramos
17994935 10 mg 10 miligramos
17914545 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44157550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135308-74-6
Fórmula molecular C15 H23 N O2
Peso molecular (g/mol) 249.35
Sinónimo Phenol, 4-[1-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(methylamino)ethyl]-, 4-[1-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(methylamino)ethyl]phenol, N,O-Didesmethylvenlafaxine, Venlafaxine-N,O-didesmethyl
Nombre IUPAC 4-[1-(1-hidroxiciclohexil)-2-(metilamino)etil]fenol
SMILES CNCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L N,O-Didesmethyl Venlafaxine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1729
Porcentaje de pureza >95%