Learn More
rac N,O-Didesmetil Venlafaxina-d3, TRC
Código de producto. 30370493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370493 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30370493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44157710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac N,O-Didesmethyl Venlafaxine-d3
CAS 1189468-67-4
Fórmula molecular C15H20D3NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-[1-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(methyl-d3-amino)ethyl]phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3/i1D3
SMILES OC1(CCCCC1)C(CNC([2H])([2H])[2H])C2=CC=C(O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 252.37