Learn More
rac N,O-Didesmetil Tramadol, TRC
Código de producto. 30012501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012501 1 mg 1 miligramo
30006565 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4412201MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138853-73-3
Fórmula molecular C14 H21 N O2
Peso molecular (g/mol) 235.32
Sinónimo Phenol, 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, rel-, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, cis-(±)-, rel-3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, cis-, N,O-Didesmethyltramadol, rac N,O-Didesmethyl Tramadol, 3-[(1RS,2RS)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, cis-3-[1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol
Nombre IUPAC 3-[(1R,2R)-1-hidroxi-2-(metilaminometil)ciclohexilfenol
SMILES CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1572