Learn More
rac N,O-Didesmetil Tramadol-d3, TRC
Código de producto. 30381059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30381059 1 mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30381059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4412221MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol-d3
CAS 1261398-22-4
Fórmula molecular C14H18D3NO2
Cantidad 1 mg
Sinónimo N,O-Didesmethyltramadol-D3 (N-methyl-D3), N,O-Didesmethyltramadol-d3, rel-3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol, rac N,O-Didesmethyl Tramadol-d3, 3-[(1RS,2RS)-1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol, cis-3-[1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Peso molecular (g/mol) 238.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1761