Learn More
rac N,O-Diacetil Pseudoefedrina, TRC
Código de producto. 30133718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133718 500 mg 500 miligramos
17905125 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD365800500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144032-36-0
Fórmula molecular C14 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 249.31
Sinónimo Acetamide, N-[2-(acetyloxy)-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methyl-, (R*,R*)- (9CI), (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine, N-[(1S,2S)-2-(Acetyloxy)-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methylacetamide
Nombre IUPAC [(1S,2S)-2-[acetil(metil)amino]-1-fenilpropilo acetato
SMILES C[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)c1ccccc1)N(C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
Nombres de analitos o componentes (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO3/c1-10(15(4)11(2)16)14(18-12(3)17)13-8-6-5-7-9-13/h5-10,14H,1-4H3/t10-,14+/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1365