Learn More
rac N'-nitrosonornicotina 5'-acetato (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac N'-Nitrosonornicotine 5'-Acetate (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 68743-65-7 |
| Fórmula molecular | C11H13N3O3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 1-Nitroso-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinol 2-Acetate, 5'-Acetoxy-N'-nitrosonornicotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N3O3/c1-8(15)17-11-5-4-10(14(11)13-16)9-3-2-6-12-7-9/h2-3,6-7,10-11H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | O=NN1C(CCC1C2=CC=CN=C2)OC(C)=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de 1-nitroso-5-(piridin-3-il)pirrolidin-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 235.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1 |