Learn More
rac-N'-Nitroso Nornicotine, TRC
Código de producto. 18051050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18051050 100 mg 100 miligramos
18070440 10 mg 10 miligramos
18042540 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18051050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN535000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80508-23-2
Fórmula molecular C9 H11 N3 O
Peso molecular (g/mol) 177.2
Sinónimo N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine, NNN, N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine
Nombre IUPAC 3-(1-nitrosopirrolidina-2-il)piridina
SMILES O=NN1CCCC1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0902
Porcentaje de pureza >95%