Learn More
rac-N'-Nitroso Nornicotine (1,0 mg/mL en Metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN) |
| CAS | 80508-23-2 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N3 O |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Sinónimo | N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine, NNN, N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2 |
| SMILES | O=NN1CCCC1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-(1-nitrosopirrolidina-2-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 177.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0902 |