Learn More
Rac-N'-Nitroso Nornicotine (1,0 mg/mL en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 18073240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
18073240 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 18073240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT07105X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN)
CAS 80508-23-2
Disolvente o matriz Acetonitrile
Fórmula molecular C9 H11 N3 O
Cantidad 5 x 1 mL
Sinónimo N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine, NNN, N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
SMILES O=NN1CCCC1c2cccnc2
Nombre IUPAC 3-(1-nitrosopirrolidina-2-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0902
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN) 1 mg/mL