Learn More
rac N-Metil Atomoxetina Oxalato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac N-Methyl Atomoxetine Oxalate |
| CAS | 107688-86-8 |
| Fórmula molecular | C18 H23 N O . C2 H2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N-Ddimethyl-γ-(2-methylphenoxy)-benzenepropanamine Ethanedioate (1:1), rac N-Methyl Atomoxetine Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO.C2H2O4/c1-15-9-7-8-12-17(15)20-18(13-14-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;3-1(4)2(5)6/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CN(C)CCC(Oc1ccccc1C)c2ccccc2.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-3-(2-metilfenoxi)-3-fenil-propano-1-amina; Ácido oxálico |
| Peso molecular (g/mol) | 359.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.1733 |