Learn More
rac N-Ácido N-Formiminoglutámico, TRC
Código de producto. 30133057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133057 1 g 1 g
30011869 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7355001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943418-43-7
Fórmula molecular C6H8N2O5
Peso molecular (g/mol) 188.14
Sinónimo (R,S)-2-(Formylazo)pentanedioic Acid, D,L-2-(Formylazo)glutaric Acid
SMILES OC(=O)CC\C(=N/NC=O)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac N-Formiminoglutamic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O5/c9-3-7-8-4(6(12)13)1-2-5(10)11/h3-4H,1-2H2,(H,10,11)(H,12,13)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0433