Learn More
Clorhidrato de rac-N-desmetilselegilina, LoGiCal
Código de producto. 30460134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460134 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460134 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0216.09
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
CAS 2588-96-7
Nombres de analitos o componentes rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP) as Racemate Hydrochloride, rac-Demethylselegiline Hydrochloride, rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP), Selegiline Imp. D (EP), Selegiline Hydrochloride Impurity D as Racemate Hydrochloride, Selegiline Impurity D as Racemate Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(Cc1ccccc1)NCC#C
Nombre IUPAC 1-fenil-N-prop-2-inilpropan-2-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 209.72
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0971 g/mol