Learn More
Clorhidrato de rac-N-desmetilselegilina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30461508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461508 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461508 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0216.0901
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de rac-N-desmetilselegilina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
CAS 2588-96-7
Nombres de analitos o componentes rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-[(1 RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP) as Racemate Hydrochloride, rac-Demethylselegiline Hydrochloride, rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP), Selegiline Imp. D (EP), Selegiline Hydrochloride Impurity D as Racemate Hydrochloride, Selegiline Impurity D as Racemate Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13 H,9-10H2,2H3;1 H
SMILES Cl.CC(Cc1ccccc1)NCC#C
Nombre IUPAC 1-fenil-N-prop-2-inilpropan-2-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 209.72
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0971 g/mol