Learn More
rac N-desmetilvenlafaxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L N-Desmethyl Venlafaxine |
| CAS | 149289-30-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H25 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cyclohexanol, 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]-, 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol, N-Desmethylvenlafaxine, Norvenlafaxine, Venlafaxine-N-desmethyl, Cyclohexanol, 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]-, 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol, N-Desmethylvenlafaxine, Norvenlafaxine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CNCC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino)etil]ciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 263.38 |
| Mostrar más |