Learn More
rac N-desmetilvenlafaxina-d3, TRC
Código de producto. 30365072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30365072 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30365072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2964972.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac N-Desmethyl Venlafaxine-d3
CAS 1189980-40-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16H22D3NO2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methyl-d3-amino)ethyl]cyclohexanol, Norvenlafaxine-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3/i1D3
SMILES OC1(CCCCC1)C(CNC([2H])([2H])[2H])C2=CC=C(OC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 266.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.2074
Porcentaje de pureza >95